Tlačiť
Voda, Technical Grade
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Synonymá: Hydrogen oxide
211074.0715 211074.0716 211074.1214
APPC211074.0715EA 67.29 EUR
APPC211074.0715 APPC211074.0716 APPC211074.1214
Voda, Technical Grade
Voda
Manufactured by reverse osmosis has purity level comparable to two times distilled water.
Vzorec: H₂O
Mw: 18.02
Teplota varu: 100 °C
Teplota tavenia: 0 °C
Hustota: 1.00 kg/l (20 ˚C)
Číslo MDL: MFCD00011332
Číslo CAS: 7732-18-5
Merck Index: 13,10098
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Form Liquid
Sterility Not tested
Conductivity Max. 5,0 μS/cm