Tlačiť
VWR®, Váženky láhve
Dodávateľ: VWR Collection
611-3817EA 14.72 EUR
611-3817 611-3818 611-3819 611-3820 611-3821 611-3822
VWR®, Váženky láhve
Láhve Váženky
Borosilikátové sklo 3,3, nízká forma.
  • Vyměnitelné otočné víko se zemním spojem
  • Psací plocha v bílé barvě
  • Odolný proti chemikáliím a tepelnému šoku