Tlačiť
Citronan sodný dihydrát Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
Synonymá: Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
P149-33EA 75.31 EUR
P149-33 P149-38
Citronan sodný dihydrát Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Citran trojdraselný dihydrát
Vzorec: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Mw: 294.1
Teplota tavenia: 150
Číslo MDL: MFCD00150031
Číslo CAS: 6132-04-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM