Tlačiť
Chlornan sodný ≥10% available chlorine, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
2880-48EA 0 EUR
2880-48 2880-41
Chlornan sodný ≥10% available chlorine, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Chlornan sodný
Vzorec: ClNaO
Číslo MDL: MFCD00011120
Číslo CAS: 7681-52-9
OSN: 3212
ADR: 5.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Available Chlorine min. 10 %
Calcium (Ca) max. 0.001 %
Phosphate (as PO4) max. 0.0005 %