Tlačiť
Hydroxid sodný 97.0-100.5% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
7066-33EA 34.54 EUR
7066-33 7066-36 7066-38
Hydroxid sodný 97.0-100.5% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
OSN: 1823
ADR: 8,II