Hydroxid sodný solution 50%, Biotech Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Synonymá:
Caustic soda
2622-35EA
677.35
EUR
2622-35
2622-40
2622.9025PE
2622-SAMPLE
2622.9600
Hydroxid sodný solution 50%, Biotech Reagent, J.T.Baker®
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH Mw: 40 Teplota varu: 1390 Teplota tavenia: 323 |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 OSN: 1823 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (NaOH) | 49 - 51 % |
Appearance (clear, colorless liquid) | passes test |
Potassium (K) | max. 0.01 % |
Identification (Na) | passes test |
Sodium Carbonate (Na2CO3) | max. 1.0 % |
Trace Impurities (in ppm) Chlorides (as Cl) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) | max. 2 |
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) | max. 1 |