Tlačiť
Mravenčan sodný 99,0, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Synonymá: Formic acid sodium salt
M.O.C. Category N
3700-07EA 0 EUR
3700-07 3700-05
Mravenčan sodný 99,0, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Mravenčan sodný
  • Lot analysis on label
Vzorec: HCO₂Na
Mw: 68.01
Teplota tavenia: 257.31 °C
Hustota: 1.919 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013101
Číslo CAS: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
ACS - Assay (HCOONa) ≥99.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.001 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm