Tlačiť
Uhličitan sodný, anhydrous 99,5 Dried, powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Varování
Synonymá: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
M.O.C. Category N
3602-REA 5383.54 EUR
3602-R 3602-01 3602-07
Uhličitan sodný, anhydrous 99,5 Dried, powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Uhličitan sodný
Vzorec: Na₂CO₃
Mw: 105.99
Teplota varu: 1600 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 854 °C
Hustota: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003494
Číslo CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (Na₂CO₃) (dried basis)(by acidimetry) ≥99.5 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Loss on Heating at 285°C ≤1.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
Silica (SiO₂) ≤0.005 %
Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.03 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs