Uhličitan sodný, anhydrous 99,5 Dried, powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
|
Varování
|
Synonymá:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
M.O.C. Category N
3602-REA
5383.54
EUR
3602-R
3602-01
3602-07
Uhličitan sodný, anhydrous 99,5 Dried, powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Uhličitan sodný
Vzorec:
Na₂CO₃ Mw: 105.99 Teplota varu: 1600 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 854 °C Hustota: 2.53 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003494 Číslo CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,08596 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | — |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | — |
Assay (Na₂CO₃) (dried basis)(by acidimetry) | ≥99.5 % |
Insoluble Matter | ≤0.01 % |
Loss on Heating at 285°C | ≤1.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Phosphate (PO₄) | ≤0.001 % |
Silica (SiO₂) | ≤0.005 % |
Sulfur Compounds (as SO₄) | ≤0.003 % |
Calcium (Ca) | ≤0.03 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.005 % |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs | — |