Tlačiť
Uhličitan sodný Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
P120-33EA 0 EUR
P120-33
Uhličitan sodný Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Uhličitan sodný
Vzorec: Na₂CO₃
Mw: 105,99 g/mol
Číslo MDL: MFCD00003494
Číslo CAS: 497-19-8
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg