Tlačiť
Bromid sodný ≥99.0%, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Varování
3588-01EA 117.13 EUR
3588-01 3588-05 3588-07
Bromid sodný ≥99.0%, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Bromid sodný
  • Lot analysis on label
Vzorec: NaBr
Teplota tavenia: 753 °C
Hustota: 3,21 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003475
Číslo CAS: 7647-15-6
Merck Index: 13,08666
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
ACS - Assay (NaBr) ≥99.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Alkalinity (as Na₂CO₃) ≤0.015 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 8.8
ACS - Bromate (BrO₃) ≤0.001 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.002 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.2 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
ACS - Barium (Ba) ≤0.002 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.001 %
ACS - Potassium (K) ≤0.1 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm