Tlačiť
Azid sodný ≥99.7%, OR, Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
Nebezpečí
1953-09EA 1563.98 EUR
1953-09 1953-59
Azid sodný ≥99.7%, OR, Macron Fine Chemicals™
Azid sodný
Macron Fine Chemicals™ OR: organic reagents that are suitable for research applications.
Vzorec: NaN₃
Číslo MDL: MFCD00003536
Číslo CAS: 26628-22-8
OSN: 1687
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.7 %
Assay (NaN₃) ≥99.7 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.1 %
Typical property (not a specification): Appearance (white, crystalline
powder)