Tlačiť
Octan sodný, anhydrous ≥99.0%, white powder, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
Management of Change (MOC) category = NI
7372-20EA 0 EUR
7372-20 7372-24
Octan sodný, anhydrous ≥99.0%, white powder, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Octan sodný
Vzorec: H₃CCOONa
Teplota varu: 881,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 324 °C
Hustota: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >250 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012459
Číslo CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CH₃COONa) ≥99.0 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 7.0 - 9.2
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Loss on Drying at 120°C ≤1.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.002 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.003 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
Appearance (fine, white powder)
Learn more