Tlačiť
Jodid draselný ≥99.0%, granular, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
3162-01EA 0 EUR
3162-01 3162-07 3162-09
Jodid draselný ≥99.0%, granular, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Jodid draselný
Vzorec: Kl
Teplota varu: 1330 °C (1013 hPa)
Hustota: 3,10 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011405
Číslo CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
Assay (KI) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Loss on Drying at 150°C ≤0.2 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.0 - 9.2
Chloride and Bromide (as Cl) ≤0.01 %
Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Iodate (IO₃) ≤3 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤2.0 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs