Tlačiť
Petrolether, 40…60 °C, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
Nebezpečí
Synonymá: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
6722-45EA 623.67 EUR
6722-45 6722-25
Petrolether, 40…60 °C, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Ropný líh
Hustota: 0.7
Teplota vzplanutia: -10
Číslo MDL: MFCD00081849
Číslo CAS: 64742-49-0
OSN: 1268
ADR: 3 II