n-Pentan ≥99%, BAKER ANALYZED® for pesticide residue analysis, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Synonymá:
Pentane
5281.2500EA
310.17
EUR
5281.2500
n-Pentan ≥99%, BAKER ANALYZED® for pesticide residue analysis, J.T.Baker®
n-Pentane
Vzorec:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Mw: 72,15 g/mol |
Číslo MDL:
MFCD00009498 Číslo CAS: 109-66-0 OSN: 1265 ADR: 3,II |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (by GC) | min. 99.0 % |
Acidity | max. 0.0005 meq/g |
Evaporation Residue | max. 5 ppm |
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) | max. 5 ng/l |
Water (KF) | max. 0.02 % |