Tlačiť
n-Heptan, ChromAR® for HPLC, Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
5410-25EA 260.92 EUR
5410-25
n-Heptan, ChromAR® for HPLC, Macron Fine Chemicals™
n-Heptane
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₃
Mw: 100,20 g/mol
Číslo MDL: MFCD00009544
Číslo CAS: 142-82-5
OSN: 1206
ADR: 3,II
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg