Tlačiť
Methanol ≥99% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
Nebezpečí
Synonymá: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
7669-33EA 65.38 EUR
7669-33 7669-38 7669-39
Methanol ≥99% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Methanol
Vzorec: CH₃OH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004595
Číslo CAS: 67-56-1
OSN: 1230
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM