Tlačiť
Kyselina chlorovodíková Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
P112-33EA 35.22 EUR
P112-33 P112-36
Kyselina chlorovodíková Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
OSN: 1789
ADR: 8,II