Tlačiť
Síran železnato-amonný hexahydrát 98.5-101.5% (by KMnO₄ titration), fine crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Varování
2054-01EA 235.06 EUR
2054-01 2054-05 2054-02
Síran železnato-amonný hexahydrát 98.5-101.5% (by KMnO₄ titration), fine crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Síran železnato-amonný hexahydrát
Pozor: Due to inherent oxidation, ferric ion (Fe³⁺) content may increase on storage.
Vzorec: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Teplota tavenia: 100 °C
Hustota: 1,864 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150530
Číslo CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 98.5 - 101.5%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.01%
Assay (Fe(NH₄)₂(SO₄)₂6H₂O) (by KMnO₄ titrn) 98.5 - 101.5 %
Insoluble Matter ≤ 0.01 %
pH of 5% Solution at 25°C 3.0 - 5.0
Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.003 %
Calcium (Ca) ≤ 0.005 %
Copper (Cu) ≤ 0.003 %
Ferric Ion (Fe³⁺) ≤ 0.01 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤ 0.002 %
Manganese (Mn) ≤ 0.01 %
Potassium (K) ≤ 0.002 %
Sodium (Na) ≤ 0.02 %
Zinc (Zn) ≤ 0.003 %
NOTE: Due to inherent oxidation, ferric ion (Fe³⁺) content may increase
on storage.
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs