Tlačiť
Ethylacetát, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
6780-45EA 485.76 EUR
6780-45 6780-25
Ethylacetát, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Ethylacetát
Vzorec: CH₃COOC₂H₅
Číslo MDL: MFCD00009171
Číslo CAS: 141-78-6
OSN: 1173
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM