Tlačiť
Diethylether, ChromAR® for HPLC, Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
6727-25EA 87.77 EUR
6727-25
Diethylether, ChromAR® for HPLC, Macron Fine Chemicals™
Diethylether
Vzorec: (CH₃CH₂)₂O
Mw: 74,12 g/mol
Číslo MDL: MFCD00011646
Číslo CAS: 60-29-7
OSN: 1155
ADR: 3,I
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg