Tlačiť
Dichlormethan stabilised, BAKER ANALYZED® for pesticide residue analysis, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Varování
Synonymá: Methylene chloride
Stabilizácia: 50 ppm Stabilised with amylene
5275.2500EA 360.5 EUR
5275.2500 5275-03
Dichlormethan stabilised, BAKER ANALYZED® for pesticide residue analysis, J.T.Baker®
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
Mw: 84.93
Teplota varu: 39.8
Teplota tavenia: -95
Číslo MDL: MFCD00000881
Číslo CAS: 75-09-2
OSN: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (by GC) min. 99.8 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Stabiliser (Amylene) about 50 ppm
Water (KF) max. 0.05 %