Tlačiť
Dichlormethan, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
Varování
6779-45EA 466.11 EUR
6779-45 6779-25
Dichlormethan, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
Teplota varu: 39,8 °C (1013 hPa)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000881
Číslo CAS: 75-09-2
OSN: 1593
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM