Tlačiť
Kyselina citronová monohydrát Ph. Eur., E330, Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
P101-33EA 0 EUR
P101-33 P101-38
Kyselina citronová monohydrát Ph. Eur., E330, Macron Fine Chemicals™
Kyselina citronová monohydrát
Vzorec: C₆H₈O₇.H₂O
Mw: 210,14 g/mol
Číslo MDL: MFCD00149972
Číslo CAS: 5949-29-1
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/34/24/713424.jpg