Tlačiť
Chlorid vápenatý dihydrát 99.0-105.0%, granular, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Synonymá: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
1332-05EA 388.94 EUR
1332-05 1332-01 1332-07
Chlorid vápenatý dihydrát 99.0-105.0%, granular, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Chlorid vápenatý dihydrát
Vzorec: CaCl₂·2H₂O
Mw: 147.01
Teplota varu: 1600
Teplota tavenia: 176
Číslo MDL: MFCD00149613
Číslo CAS: 10035-04-8
Merck Index: 13,01660
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CaCl₂) 74.0 - 78.0 %
Assay (CaCl₂·2H₂O) 99.0 - 105.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.5 - 8.5
Oxidizing Substances (as NO₃) ≤0.003 %
Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
Ammonium (NH₄) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs