Tlačiť
Chlorid vápenatý, anhydrous ≥96.0% (by argentometric titration), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Varování
1311-01EA 0 EUR
1311-01 1311-07
Chlorid vápenatý, anhydrous ≥96.0% (by argentometric titration), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Chlorid vápenatý
Desiccant, 20 mesh. Lot analysis on label.
Vzorec: CaCl₂
Teplota varu: 1600 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 772 °C
Hustota: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010903
Číslo CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CaCl₂) (by Ag titrn) ≥96.0 %
Titrable Base (meq/g) ≤0.006
Mesh - On U.S. No. 20 Sieve ≤10 %
Mesh - Thru U.S. No. 200 Sieve ≤30 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs