Tlačiť
Hydrogendifluorid amonný 96,0, flake, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
Synonymá: Ammonium bifluoride, Ammonium hydrogen fluoride
M.O.C. Category N
0619-05EA 280.39 EUR
0619-05 0619-07 0619-09
Hydrogendifluorid amonný 96,0, flake, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Hydrogendifluorid amonný
Vzorec: NH₄HF₂
Mw: 57.04
Teplota tavenia: 124.6 °C
Hustota: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012018
Číslo CAS: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
OSN: 1727
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00498
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (NH₄FHF) ≥96.0 %
Insoluble Matter ≤ 0.02 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.0 - 6.5
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.002 %
Moisture (as H₂O) ≤ 0.4 %
Product may contain black specks that are indigenous to product.