Tlačiť
Nickel chromium iron, powder -325 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44888.30 44888.A1
44888.30EA 285.2 EUR
44888.30 44888.A1
Nickel chromium iron, powder -325 mesh
Nickel chromium iron
Molecular Formula: Ni:Cr:Fe; 58:27-31:7-11 wt% UN No.: 3089 MDL No.: MFCD01741927
Vzorec: Ni:Cr:Fe;58:27-31:7-11%
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01741927
OSN: 3089
ADR: 4.1,III