Nickel chromium iron, powder -325 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44888.30
44888.A1
44888.30EA
285.2
EUR
44888.30
44888.A1
Nickel chromium iron, powder -325 mesh
Nickel chromium iron
Molecular Formula: Ni:Cr:Fe; 58:27-31:7-11 wt%
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD01741927
Vzorec:
Ni:Cr:Fe;58:27-31:7-11% Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01741927 OSN: 3089 ADR: 4.1,III |