Tlačiť
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
Dodávateľ: VWR
VWR®
612-4542EA 25.1 EUR
612-4542 612-4500 VWRU414004-045 612-4466 612-4543 612-5551 VWRU414004-040 VWRU414004-041 612-5550 612-4506 612-4505 612-4508 VWRU414004-008 612-5559 VWRU414004-006 612-4502 612-4469 612-4468 612-3610 612-4545 612-5557 VWRU414004-004 VWRU414004-048 612-4504 VWRU414004-005 VWRU16001-196 612-3608 612-3609 VWRU16001-190 VWRU16001-192 VWRU414004-035 612-4530 612-4497 612-4533 612-4499 612-4494 VWRU414004-032 612-4496 612-4495 612-5781 612-4538 612-5549 612-4536 VWRU16001-186 612-4490 612-4492 612-4491 VWRU16001-180 VWRU414004-024 612-4520 612-4486 VWRU414004-025 612-3399 VWRU414004-023 VWRU414004-020 VWRU414004-021 612-5770 612-4527 612-4523 VWRU414004-026 612-4526 VWRU16001-176 VWRU16001-174 612-4481 VWRU16001-170 VWRU414004-013 612-4476 612-4511 612-4472 612-4471 612-5560 612-4473 612-4518 612-3627 612-4513 612-4512 612-4479 VWRU414004-018 612-4515 VWRU414004-015 VWRU414004-016 612-4514 612-3619 612-4509 612-4470
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
Pipety Pipety Pasteurovy
LDPE, jednorázové. Nerozbitné pipety „vše v jednom“ odstraňují riziko rozbitého skla a vystavení infekčním materiálům.
  • neroztříští se ani nerozbije
  • netoxický a inertní k biologickým kapalinám a většině kyselin
  • lze zapečetit a chladit, lze sterilizovat plynem
  • bez nutnosti vložení nebo odstranění baňky
  • jednotná velikost kapek
Povrch s nízkou afinitou snižuje ztrátu buněk a hodnotných proteinů v důsledku navázání na povrch pipety. Dobře pracují v případě potřeby rychlého a bezpečného přenosu kapalin.
Objednávacie informácie: To help you find the correct product and catalogue number, please have a look at the brochure VWR® for Liquid Handling, pages 12 to 13, which you can find under 'Related information' and 'Product literature'. There are images of the pipettes available next to the catalogue number and description of packaging.