Tlačiť
Polyethyleneimine, M.W. ~1300 (LS) 50% in water, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
482595-250ML 482595-100ML
SIAL482595-250MLEA 187.73 EUR
SIAL482595-250ML SIAL482595-100ML
Polyethyleneimine, M.W. ~1300 (LS) 50% in water, Sigma-Aldrich®
Polyethyleneimine
Synonyms: Ethyleneimine polymer solution, PEI.
Vzorec: (CH2CH2NH)n
Číslo MDL: MFCD00084427
Číslo CAS: 9002-98-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (Colour) Colorless to yellow
Appearance (Form) Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms to Structure
Concentration 48,0 - 52,0%
Viscosity sec (flow cup) 40 - 100
Viscosity 200 - 500 cP (25 °C) (lit.)