Tlačiť
VWR® VMS Advanced, Míchačky magnetické s ohřevem
Dodávateľ: VWR Collection
442-0661EA 663.33 EUR
442-0661 442-0664 442-0667
VWR® VMS Advanced, Míchačky magnetické s ohřevem
Míchadla Michačky magnetické s ohřevem
Kompaktní míchačky s keramickou skleněnou deskou poskytují vynikající chemickou odolnost. Jednotky mají digitální zobrazení chybového kódu, indikátor příliš vysoké teploty varuje uživatele před popálením, pevný bezpečnostní okruh, který vypne topení, pokud teplota vyroste nad 550 °C a tři operační módy pro výběr z (standardní, bezpečnostní a nastavení ochrany). Míchačky mají měřítko rychlosti zobrazení a možnost volby přímého připojení snímače teploty PT1000; při použití této funkce je přesnost kontroly v médiu ±0,5 °C.
  • přesné nastavení teploty pomocí digitálního potenciometru
  • simultánní digitální zobrazení cílové a skutečné teploty pomocí LCD displeje
  • zobrazení aktuální hodnoty teploty v médiu s rozlišením 0,1 °C při použití teplotního senzoru PT1000
  • míchačka může být řízena dvěma mikrokontroléry
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifikácie: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21
Informace o dodávce: Dodáváno se sondou PT1000. Široká škála příslušenství je k dispozici.