Tlačiť
zinek 1000 µg/ml, BAKER INSTRA-ANALYZED® for trace metal analysis, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Varování
6946.0100EA 0 EUR
6946.0100
zinek 1000 µg/ml, BAKER INSTRA-ANALYZED® for trace metal analysis, J.T.Baker®
zinek
Vzorec: Zn
Mw: 65,39 g/mol
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6