Tlačiť
Hydroxid sodný 0,01 mol/l (0,01 N) Volumetric
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Synonymá: Caustic soda
181845.1211 181845.1210
APPC181845.1211EA 46.06 EUR
APPC181845.1211 APPC181845.1210
Hydroxid sodný 0,01 mol/l (0,01 N) Volumetric
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40
Teplota varu: 1390
Teplota tavenia: 323
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
OSN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627