Tlačiť
Hydroxid sodný 1 mol/l (1 N) Volumetric
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Synonymá: Caustic soda
181691.1212 181691.1211 181691.1214 181691.1315
APPC181691.1212EA 92.13 EUR
APPC181691.1212 APPC181691.1211 APPC181691.1214 APPC181691.1315
Hydroxid sodný 1 mol/l (1 N) Volumetric
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40
Teplota varu: 1390
Teplota tavenia: 323
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
OSN: 1823
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear, colourless liquid
Titer at 20°C 0,999 - 1,001
Traceability NIST
Solubility Miscible with water
pH 13,7