Tlačiť
Oxid zinečnatý Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
P106-33EA 52.55 EUR
P106-33 P106-42
Oxid zinečnatý Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Zinc oxide
Certifikácie: Meets Ph. Eur. Chemical Specifications.
Vzorec: ZnO
Číslo MDL: MFCD00011300
Číslo CAS: 1314-13-2
OSN: 3077
ADR: 9,III