Tlačiť
HPLC kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND® BDC C18
Dodávateľ: Avantor
7441-00EA 1389.49 EUR
7441-00 7441-01
HPLC kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND® BDC C18
Kolony chromatografické
Tyto kolony jsou navrženy pro stanovení aktivních složek farmaceutických produktů. Jsou uzavřené a vhodné pro chromatografii zásaditých sloučenin.
  • Vynikající reprodukovatelnost mezi kolonami a mezi jednotlivými dávkami
  • Ostré vrcholy a vylepšená symetrie
Fáze BAKERBOND® BDC C18 je v průběhu výroby silikagelového materiálu ošetřena zvláštní deaktivační zásadou, která snižuje silanofilní aktivitu.