Tlačiť
Silikagel, BAKER ANALYZED® 0.063 - 0.200 mm for chromatography, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
1830.9025EA 0 EUR
1830.9025 1830.1000 1830.0500
Silikagel, BAKER ANALYZED® 0.063 - 0.200 mm for chromatography, J.T.Baker®
Silikagel
Vzorec: SiO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 63231-67-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Alcohol-Ether Soluble Substances max. 0.05 %
Loss on Drying max. 6.0 %