Tlačiť
Univerzální rukavice, 26740
Dodávateľ: ESPUNA ET CIE
26740/10 26740/7 26740/8 26740/9
112-5425EA 0 EUR
112-5425 112-5422 112-5423 112-5424
Univerzální rukavice, 26740
Rukavice
Tyto rukavice z hovězí kůže určené pro manipulační práce poskytují ochranu proti mechanickému zranění ve vlhkém prostředí.
  • Díky povrchové úpravě odpuzující vodu jsou vhodné do vlhkého a mastného prostředí
  • Měkké a pohodlné na nošení
  • Vysoká manipulační zručnost
  • Úpletová manžeta s dodatečnou koženou vrstvou pro ochranu tepen
Typické oblasti použití: kompletace a montáže, lisování, konstrukce a údržba, kabeláže a všechny stavební práce.
Certifikácie: EN 388:2016 (3122X); kat. II