Kerosene, Purum
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
60710-5L
60710-160KG
60710-5LEA
210.29
EUR
60710-5L
HONC60710-160KG
Kerosene, Purum
Kerosene - CAS 8008-20-6
Teplota varu:
175…325 °C Hustota: 0.8 g/cm3 (20 °C) Teplota vzplanutia: 38 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00135561 Číslo CAS: 8008-20-6 EINECS: 232-366-4 OSN: 1223 ADR: 3 III |
Výsledky špecifikačného testu
Refractive index (n 20/D) | 1.434 - 1.444 |
Boiling range | 189.5 - 250.4 °C |
Refractive Index | n20/D 1.436 |
Vapor Pressure | 0.23 mmHg ( 20 °C) |
Autoignition Temperature | 442 °F |
Explosion Limit | 5 % |
Expl. lim. | 5% |