Tlačiť
Kerosene, Purum
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
60710-5L 60710-160KG
60710-5LEA 210.29 EUR
60710-5L HONC60710-160KG
Kerosene, Purum
Kerosene - CAS 8008-20-6
Teplota varu: 175…325 °C
Hustota: 0.8 g/cm3 (20 °C)
Teplota vzplanutia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00135561
Číslo CAS: 8008-20-6
EINECS: 232-366-4
OSN: 1223
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Refractive index (n 20/D) 1.434 - 1.444
Boiling range 189.5 - 250.4 °C
Refractive Index n20/D 1.436
Vapor Pressure 0.23 mmHg ( 20 °C)
Autoignition Temperature 442 °F
Explosion Limit 5 %
Expl. lim. 5%