Tlačiť
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine, bílý ≥97.0%, solid
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H66485.03 H66485.MD
H66485.03EA 594.87 EUR
H66485.03 H66485.MD
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine, bílý ≥97.0%, solid
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine stabilises Cu(I) towards disproportionation and oxidation thus enhancing its catalytic effect in the azide-acetylene cycloaddition.
  • Incompatible with heat and oxidising agents
  • Store at −20 °C
Vzorec: C₃₀H₃₀N₁₀
Teplota tavenia: 132…143 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD09265124
Číslo CAS: 510758-28-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (Color) White
Form Solid
Assay by NMR 97,0%
Solubility Soluble in DMSO, DMF