Tlačiť
VWR®, Kádinky, jednorázové
Dodávateľ: VWR Collection
213-3915EA 20.91 EUR
213-3915 213-3916 213-3917 213-3918 213-3919 213-3920 213-3921 213-3922
VWR®, Kádinky, jednorázové
Kádinky
PP, průhledný.
  • vyražená graduace
  • povrchová úprava pro snadné stohování
  • autoklávovatelné do 121 °C
  • s výlevkou
Nenákladná kádinka vysoké kvality pro každodenní použití. Ideální pro všeobecné laboratorní využití.
Pozor: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904