Tlačiť
Cefsulodin sodium salt
Dodávateľ: MP Biomedicals
Varování
0219867780 0219867783
ICNA0219867780EA 109.91 EUR
ICNA0219867780 ICNA0219867783
Cefsulodin sodium salt
Cefsulodin sodium salt
Storage temperature.: +4 °C
Vzorec: C₂₂H₁₉N₄NaO₈S₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07793338
Číslo CAS: 52152-93-9