Tlačiť
Thiamphenicol, crystalline
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: 2,2-Dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-[4-(methylsulphonyl)phenyl]-2-propyl]acetamide, (Methylsulphonyl)chloramphenicol
0215684605 0215684625
ICNA0215684605EA 200.56 EUR
ICNA0215684605 ICNA0215684625
Thiamphenicol, crystalline
Thiamphenicol
Synonym: D-threo-2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-(methyl- sulfonyl)phenethyl]-acetamide
Vzorec: C₁₂H₁₅Cl₂NO₅S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00467983
Číslo CAS: 15318-45-3