Tlačiť
Kyselina diethylentriaminpentaoctová ≥90%, white powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Varování
0215147825 0215147883 0215147891
ICNA0215147825EA 42.92 EUR
ICNA0215147825 ICNA0215147883 ICNA0215147891
Kyselina diethylentriaminpentaoctová ≥90%, white powder
Kyselina diethylentriaminpentaoctová
Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid is used as a chelating agent. Diethylenetriaminepentaacetic acid may be used to synthesize chitosan (CH)-gadolinium (Gd) diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA) conjugates.
  • Presentation: White Powder
  • pH: 2.27 (Lit.)
  • Soluble in 1 M hydrochloric acid (50 mg/mL) & water.
  • Storage temperature: Store at Room Temperature (15-30 °C)
pH: 2.27
Vzorec: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Teplota tavenia: 219…220 °C (lit.)
Hustota: 1,770 g/mL (lit.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004289
Číslo CAS: 67-43-6
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test Passes
Purity ~90%
FTIR Conforms to Standard