Tlačiť
Hydrocortisone-21-acetate
Dodávateľ: MP Biomedicals
Varování
Synonymá: Hydrocortisone acetate
0210199505 0210199510
ICNA0210199505EA 168.24 EUR
ICNA0210199505 ICNA0210199510
Hydrocortisone-21-acetate
Hydrocortisone-21-acetate
HYDROCORTISONE-21-ACETATE (Δ4-Pregnen-11β,17α,21-triol- 3,20-dione; Cortisol acetate) Crystalline
Vzorec: C₂₃H₃₂O₆
Mw: 404.51 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037714
Číslo CAS: 50-03-3