Tlačiť
Kerosene, 194…250 °C, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Synonymá: Destiláty ( ropné), hydrogenované, lehké
8387.5000EA 167.83 EUR
8387.5000 8387.9200
Kerosene, 194…250 °C, J.T.Baker®
Kerosene - CAS 64742-47-8
Teplota varu: 194…250 °C
Teplota vzplanutia: 70 °C
Číslo CAS: 64742-47-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Boiling Range 194 - 250 °C