Tlačiť
Sucralose 98%, powder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Trichlorosucrose, (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(((2R,3S,4S,5S)-2,5-Bis(chloromethyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)oxy)-5-chloro-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol, 1-(1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-beta-D-fructofuranosyl)-4-chloro-4-deoxy-alpha-D-galactopyranoside
J66736.18 J66736.22 J66736.30
J66736.18EA 113.36 EUR
J66736.18 J66736.22 J66736.30
Sucralose 98%, powder
Sucralose
A synthetic sweetener approximately 600 times sweeter than sucrose. Activates T1R2/T1R3 sweet taste receptors on enteroendocrine cells
Vzorec: C₁₂H₁₉Cl₃O₈
Mw: 397.63 g/mol
Teplota tavenia: 130 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03648615
Číslo CAS: 56038-13-2
EINECS: 259-952-2
Merck Index: 14,8880
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (unspecified) 97,5%
Optical Rotation +84 to +88°, c=1 in water