(-)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(R,R)-Ph-BPE, 1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholan-1-yl)ethane
H60046.MD
H60046.03
H60046.MDEA
275.57
EUR
H60046.MD
H60046.03
(-)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane ≥97%
(-)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane
Purity: 97+%
CAS No.: 528565-79-9
Molecular Formula: C34H36P2
Formula Weight: 506.60
Melting Point: 143-147°
MDL No.: MFCD07369027
Vzorec:
C₃₄H₃₆P₂ Mw: 506.61 g/mol Teplota tavenia: 143…147 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD07369027 Číslo CAS: 528565-79-9 |