Tlačiť
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (+)-1,2-Bis((2S,5S)-2,5-dimethylphospholano)benzene, (S,S)-Me-DUPHOS, 1,2-Bis((2S,5S)-2,5-dimethylphospholan-1-yl)benzene
H60647.MD H60647.03
H60647.MDEA 183.31 EUR
H60647.MD H60647.03
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene ≥97%
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene
It is a DuPhos and BPE ligands which are highly efficient privileged ligands.
Vzorec: C₁₈H₂₈P₂
Teplota tavenia: 66…76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00142322
Číslo CAS: 136735-95-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Sensitivity Air Sensitive
Solubility Insoluble in water