Tlačiť
VWR®, Digital Mini Block Heaters
Dodávateľ: VWR Collection
460-0334EA 656.52 EUR
460-0334 460-0336
VWR®, Digital Mini Block Heaters
Termostaty blokové Termostaty blokové/ohřívací
Tyto blokové mini termostaty jsou ideální pro aplikace, které vyžadují přesné a opakovatelné výsledky. Jednotky s ideální velikostí na pracovní stůl. Je možné zvolit model s vyhřívaným víkem nebo bez. Jednotky jsou ideální pro imunologické metody, metody ELISA, testy LAMP, enzymové reakce, denaturace a krevní banky.
  • LED displej zobrazuje teplotu a čas
  • rozsah teplot od teploty okolí 5 na 100 °C
  • přesnost teploty: ±0,5 °C (modely s vyhřívaným víkem: ±0,3 °C)
  • mikroprocesorové ovládání, teplotní kalibrace pomocí externího teploměru nebo teplotního čidla
  • rozsah časovače: 1 sekunda až 160 hodin nebo nepřetržitý režim
  • vyhřívaný kryt pomáhá omezit kondenzaci ve zkumavkách
  • obsahuje výměnné mini bloky pro zkumavky s objemem od 0,2 do 50 ml
Informácie o príslušenstve: bloky pro 15 a 50 ml zkumavky (460-0342 a 462-0343) nelze používat s termostatem s vyhřívaným víkem.
Objednávacie informácie: vyhřívací bloky nejsou součástí dodávky, objednávejte je prosím zvlášť
Pozor: ** EU/CH - zástrčka